4-Bromobenzofenona 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: p-Bromobenzofenona
106720250 106721000
ACRO106720250EA 42 EUR
ACRO106720250 ACRO106721000
4-Bromobenzofenona 97%
4-Bromobenzofenona
Formula: C₁₃H₉BrO
MW: 261.12 g/mol
Pto. Ebullición: 350
Pto. de fusión: 78…82 °C
Número MDL: MFCD00000103
Núm. CAS: 90-90-4
EINECS: 202-024-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 78 to 82 °C
GC ≥98.5 %
Color scale ≤50 APHA