4-Bromobenzofenona ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
p-Bromobenzofenona
A14755.14
A14755.22
A14755.30
A14755.14EA
43.4
EUR
A14755.14
A14755.22
A14755.30
4-Bromobenzofenona ≥98%
4-Bromobenzofenona
Purity: 98%
CAS No.: 90-90-4
Molecular Formula: C13H9BrO
Formula Weight: 261.12
Odour: Odourless
Melting Point: 79-83°
Boiling Point: 350°
Beilstein Reference: 1910182
MDL No.: MFCD00000103
Formula:
C₁₃H₉BrO Pto. Ebullición: 350 °C Pto. de fusión: 79…83 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000103 Núm. CAS: 90-90-4 EINECS: 202-024-9 |