Rojo de bromofenol, pure
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: S,S-Dióxido del 4,4'-(3H-2,1-benzoxatiol-3-iliden)bis[2-bromofenol]
304550050 304550250
ACRO304550050EA 86.1 EUR
ACRO304550050 ACRO304550250
Rojo de bromofenol, pure
Rojo de bromofenol
Formula: C₁₉H₁₂Br₂O₅S
MW: 512.18 g/mol
Pto. de fusión: 230
Número MDL: MFCD00023014
Núm. CAS: 2800-80-8
EINECS: 220-538-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Red-brown to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤5 % (110°C)
Solubility (1 % in ethanol) Clear
Visual transition interval from pH 5.2 (yellow-red) to pH 7.0 (purple)