Azul de bromotimol, puro indicator
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: 3′,3″-Dibromothymolsulphonphthalein, 3,3-Bis(3-bromo-4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
151360250 151361000 151365000
ACRO151360250EA 82 EUR
ACRO151360250 ACRO151361000 ACRO151365000
Azul de bromotimol, puro indicator
Azul de bromotimol
Formula: C₂₇H₂₈Br₂O₅S
MW: 624.39 g/mol
Pto. de fusión: 204 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005872
Núm. CAS: 76-59-5
EINECS: 200-971-2
Índice Merck: 13,01430
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light pink to brown to purple Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies
Solubility (0.1 % in ethanol) Clear
Visual transition interval from pH 6.0 (yellow) to pH 7.6 (blue)