Azul de bromotimol ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: 3′,3″-Dibromothymolsulphonphthalein, 3,3-Bis(3-bromo-4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
403250050 403250100 403250250 403251000
ACRO403250050EA 45.7 EUR
ACRO403250050 ACRO403250100 ACRO403250250 ACRO403251000
Azul de bromotimol ACS
Azul de bromotimol
Formula: C₂₇H₂₈Br₂O₅S
MW: 624.39 g/mol
Pto. de fusión: 204 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005872
Núm. CAS: 76-59-5
EINECS: 200-971-2
Índice Merck: 13,01430
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light pink to brown to purple Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Visual transition interval from pH 6.0 (yellow) to pH 7.6 (blue)
Clarity of solution Passes test
Specific optical rotation +103° to +108° (20°C, 589 nm) (c=5, H2O)