Azul de bromotimol ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
3′,3″-Dibromothymolsulphonphthalein, 3,3-Bis(3-bromo-4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
32638.06
32638.14
32638.06EA
43.6
EUR
32638.06
32638.14
Azul de bromotimol ACS
Azul de bromotimol
CAS No.: 76-59-5
Molecular Formula: C27H28Br2O5S
Formula Weight: 624.39
Physical Form: Crystalline
Appearance: Pale brown to red
Melting Point: 200-202°
Beilstein Reference: 373934
Merck Reference: 14,1445
MDL No.: MFCD00005872
Formula:
C₂₇H₂₈Br₂O₅S Pto. de fusión: 200…202 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005872 Núm. CAS: 76-59-5 EINECS: 200-971-2 Índice Merck: 14,1445 |