Azul de bromotimol sultone form ACS, Reag. Ph. Eur. indicator, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
32714-1KG
32714-5G
32714-25G
32714-1KGEA
2150
EUR
32714-1KG
32714-5G
32714-25G
Azul de bromotimol sultone form ACS, Reag. Ph. Eur. indicator, Fluka™
Azul de bromotimol
Formula:
C₂₇H₂₈Br₂O₅S Pto. de fusión: 204…202 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005872 Núm. CAS: 76-59-5 EINECS: 200-971-2 Índice Merck: 13,01430 |
Resultados test especificaciones
Suitability as indicator | complying |
Test of sensitivity | complying |
Clearness of the solution | complying |
Change Range (pH6,0-7,4) | complying |
Curve course (UV) | complying |