Azul de bromotimol ACS, Reag. Ph. Eur.
Proveedor: Merck
Sinónimos: 3′,3″-Dibromothymolsulphonphthalein, 3,3-Bis(3-bromo-4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.03026.0025 1.03026.0500
1.03026.0025EA 200 EUR
1.03026.0025 1.03026.0500
Azul de bromotimol ACS, Reag. Ph. Eur.
Azul de bromotimol
Formula: C₂₇H₂₈Br₂O₅S
MW: 624,39 g/mol
Pto. de fusión: 204…202 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005872
Núm. CAS: 76-59-5
EINECS: 200-971-2
Índice Merck: 13,01430