Azul de bromofenol, puro indicator
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: S,S-Dióxido del 4,4'-(3H-2,1-benzoxatiol-3-iliden)bis[2,6-dibromofenol]
151340250 151341000
ACRO151340250EA 110 EUR
ACRO151340250 ACRO151341000
Azul de bromofenol, puro indicator
Azul de bromofenol
Formula: C₁₉H₁₀Br₄O₅S
MW: 669.97 g/mol
Pto. de fusión: 279 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005875
Núm. CAS: 115-39-9
EINECS: 204-086-2
Índice Merck: 13,01429
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Pink-orange to red Powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility (0.1 % in ethanol) Clear
Specific extinction E (1%/1cm) ≥1100 (592 nm, in buffer)
Visual transition interval from pH 3.0 (yellow) to pH 4.6 (blue)