Azul de bromofenol ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: S,S-Dióxido del 4,4'-(3H-2,1-benzoxatiol-3-iliden)bis[2,6-dibromofenol]
403140050 403140100 403140500
ACRO403140050EA 47.6 EUR
ACRO403140050 ACRO403140100 ACRO403140500
Azul de bromofenol ACS
Azul de bromofenol
Formula: C₁₉H₁₀Br₄O₅S
MW: 669.97 g/mol
Pto. de fusión: 279 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005875
Núm. CAS: 115-39-9
EINECS: 204-086-2
Índice Merck: 13,01429
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Pink-orange to red to purple Powder
Infrared spectrum Conforms
Visual transition interval from pH 3.0 (yellow) to pH 4.6 (blue)
Clarity of solution Passes test