Azul de bromofenol
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
A18469.09
A18469.18
A18469.09EA
46.5
EUR
A18469.09
A18469.18
Azul de bromofenol
Azul de bromofenol
CAS No.: 115-39-9
Molecular Formula: C19H10Br4O5S
Formula Weight: 669.98
Odour: Odourless
Melting Point: ca 270° dec.
Beilstein Reference: 61698
Merck Reference: 14,1444
MDL No.: MFCD00005875
Formula:
C₁₉H₁₀Br₄O₅S Pto. de fusión: ∼ 270 °C (desc.) Densidad: 1 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005875 Núm. CAS: 115-39-9 EINECS: 204-086-2 Índice Merck: 14,1444 |