Azul de bromofenol Reag. Ph. Eur. Indicator, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Atención
Sinónimos: S,S-Dióxido del 4,4'-(3H-2,1-benzoxatiol-3-iliden)bis[2,6-dibromofenol]
32712-5G 32712-25G
32712-5GEA 53.5 EUR
32712-5G 32712-25G
Azul de bromofenol Reag. Ph. Eur. Indicator, Fluka™
Azul de bromofenol
Formula: C₁₉H₁₀Br₄O₅S
MW: 669.97 g/mol
Pto. de fusión: 204 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005875
Núm. CAS: 115-39-9
EINECS: 204-086-2
Índice Merck: 13,01429
Order Now
Resultados test especificaciones
Indicator solution complying
Test of sensitivity complying
Change range (pH 2,8-4,4) complying
UV spectrum complying