Azul de bromofenol ACS, Reag. Ph. Eur., Supelco®
Proveedor: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.08122.0005 1.08122.0025
1.08122.0005EA 82.9 EUR
1.08122.0005 1.08122.0025
Azul de bromofenol ACS, Reag. Ph. Eur., Supelco®
Azul de bromofenol
Formula: C₁₉H₁₀Br₄O₅S
Pto. de fusión: 273 °C
Densidad: 1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005875
Núm. CAS: 115-39-9
EINECS: 204-086-2
Índice Merck: 13,01429
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) practically insoluble
Melting Point 273 °C (decomposition)
Molar Mass 669.96 g/mol
Bulk Density 730 kg/m3