Azul de tetrabromofenol, puro
Proveedor: Thermo Scientific
189910050 189910250
ACRO189910050EA 128 EUR
ACRO189910050 ACRO189910250
Azul de tetrabromofenol, puro
Azul de tetrabromofenol
Formula: C₁₉H₆Br₈O₅S
MW: 985,55 g/mol
Pto. de fusión: 203…205 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005876
Núm. CAS: 4430-25-5
EINECS: 224-622-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Beige Powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies
HPLC ≥85 %
UV Lambda max 608 to 618 nm
Specific extinction E (1%/1cm) (0.01 g/l 50% ethanol, buffer pH 5)