Azul de tetrabromofenol
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
S,S-Dióxido del 4,4'-(4,5,6,7-tetrabromo-3H-2,1-benzoxatiol-3-iliden)bis[2,6-dibromofenol]
B20123.03
B20123.06
B20123.14
B20123.03EA
39.5
EUR
B20123.03
B20123.06
B20123.14
Azul de tetrabromofenol
Azul de tetrabromofenol
CAS No.: 4430-25-5
Molecular Formula: C19H6Br8O5S
Formula Weight: 985.55
Melting Point: 203-205° dec.
Beilstein Reference: 378438
MDL No.: MFCD00005876
Formula:
C₁₉H₆Br₈O₅S Pto. de fusión: 203…205 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005876 Núm. CAS: 4430-25-5 EINECS: 224-622-9 |