Verde de bromocresol, puro indicator grade
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
3,3-Bis(3,5-dibromo-4-hydroxy-2-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
151310050
151310250
ACRO151310050EA
124
EUR
ACRO151310050
ACRO151310250
Verde de bromocresol, puro indicator grade
Verde de bromocresol
Formula:
C₂₁H₁₄Br₄O₅S MW: 698.02 g/mol Pto. de fusión: 225 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005874 Núm. CAS: 76-60-8 EINECS: 200-972-8 Índice Merck: 13,01370 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Yellow to beige to light brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Solubility | (0.1 % in ethanol) Clear |
UV Lambda max | 613 to 621 nm (in buffer) |
Specific extinction E (1%/1cm) | ≥550 (at lambda max) |
Visual transition interval | from pH 3.8 (yellow) to pH 5.4 (blue) |
Heavy metals (as Pb) | ≤10 ppm |