Verde de bromocresol ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: 3,3-Bis(3,5-dibromo-4-hydroxy-2-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
402930010 402930100 402930050
ACRO402930010EA 28.9 EUR
ACRO402930010 ACRO402930100 ACRO402930050
Verde de bromocresol ACS
Verde de bromocresol
Formula: C₂₁H₁₄Br₄O₅S
MW: 698.02 g/mol
Pto. de fusión: 225 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005874
Núm. CAS: 76-60-8
EINECS: 200-972-8
Índice Merck: 13,01370
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=12b4d4b3d992f8e86746537bf756af442752c853&vid=553ef1836a5b191a43558f8550e78cf2e424446e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to beige to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Visual transition interval from pH 3.8 (yellow) to pH 5.4 (blue)
Clarity of solution Passes test