Púrpura de bromocresol
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 5',5''-Dibromo-o-cresolsulphonphthalein, 3,3-Bis(3-bromo-4-hydroxy-5-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
A19530.09 A19530.18
A19530.09EA 43.2 EUR
A19530.09 A19530.18
Púrpura de bromocresol
Púrpura de bromocresol
CAS No.: 115-40-2 Molecular Formula: C21H16Br2O5S Formula Weight: 540.24 Melting Point: ca 240° dec. Beilstein Reference: 359618 Merck Reference: 14,1387 MDL No.: MFCD00011681
Formula: C₂₁H₁₆Br₂O₅S
MW: 540.23 g/mol
Pto. de fusión: ∼ 240 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011681
Núm. CAS: 115-40-2
EINECS: 204-087-8
Índice Merck: 13,01371