Púrpura de bromocresol ACS, Reag. Ph. Eur., Supelco®
Proveedor: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.03025.0005 1.03025.0025
1.03025.0005EA 88.6 EUR
1.03025.0005 1.03025.0025
Púrpura de bromocresol ACS, Reag. Ph. Eur., Supelco®
Púrpura de bromocresol
Formula: C₂₁H₁₆Br₂O₅S
Pto. de fusión: 242 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011681
Núm. CAS: 115-40-2
EINECS: 204-087-8
Índice Merck: 13,01371
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point 242 °C
Molar Mass 540.22 g/mol
Bulk Density 515 kg/m3