α-4-Dicloro-α-feniltolueno 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
B22778.14
B22778.22
B22778.36
B22778.14EA
38.8
EUR
B22778.14
B22778.22
B22778.36
α-4-Dicloro-α-feniltolueno 97%
α-4-Dicloro-α-feniltolueno
Purity: 98%
CAS No.: 134-83-8
Molecular Formula: C13H10Cl2
Formula Weight: 237.13
Flash Point: 194°(381°F)
Refractive Index: 1.6030
Boiling Point: 159-160°/2mm
Beilstein Reference: 2050236
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000856
Formula:
C₁₃H₁₀Cl₂ Pto. Ebullición: 159…160 °C (2 mmHg) Densidad: 1,239 Pto. de inflamación: 194 °C (381 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000856 Núm. CAS: 134-83-8 EINECS: 205-158-6 UN: 3265 ADR: 8,II |