2-Clorobenzofenona ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
A15867.14 A15867.22
A15867.14EA 49.2 EUR
A15867.14 A15867.22
2-Clorobenzofenona ≥99%
2-Clorobenzofenona
Purity: 99+% CAS No.: 5162-03-8 Molecular Formula: C13H9ClO Formula Weight: 216.67 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 44-47° Boiling Point: 330° Beilstein Reference: 1869594 MDL No.: MFCD00000558
Formula: C₁₃H₉ClO
Pto. Ebullición: 330 °C
Pto. de fusión: 44…47 °C
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000558
Núm. CAS: 5162-03-8
EINECS: 225-936-9