3-Clorobenzofenona ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
m-Chlorobenzophenone
B23085.06
B23085.14
B23085.22
B23085.06EA
36.1
EUR
B23085.06
B23085.14
B23085.22
3-Clorobenzofenona ≥98%
3-Clorobenzofenona
Purity: 98+%
CAS No.: 1016-78-0
Molecular Formula: C13H9ClO
Formula Weight: 216.67
Melting Point: 81-85°
Beilstein Reference: 1869822
Formula:
C₁₃H₉ClO MW: 216,67 g/mol Pto. Ebullición: 322 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 81…85 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009816 Núm. CAS: 1016-78-0 EINECS: 213-809-0 |