4-Clorobenzofenona ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
p-Chlorobenzophenone
A17458.0E
A17458.22
A17458.36
A17458.0EEA
350
EUR
A17458.0E
A17458.22
A17458.36
4-Clorobenzofenona ≥99%
4-Clorobenzofenona
Purity: 99%
CAS No.: 134-85-0
Molecular Formula: C13H9ClO
Formula Weight: 216.67
Flash Point: 143°(289°F)
Melting Point: 75-77°
Boiling Point: 332°
Beilstein Reference: 512043
MDL No.: MFCD00000622
Formula:
C₁₃H₉ClO MW: 216,67 g/mol Pto. Ebullición: 332 °C Pto. de fusión: 75…77 °C Pto. de inflamación: 143 °C (289 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000622 Núm. CAS: 134-85-0 EINECS: 205-160-7 |