Rojo de clorofenol
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B21623.06
B21623.14
B21623.06EA
46
EUR
B21623.06
B21623.14
Rojo de clorofenol
Rojo de clorofenol
CAS No.: 4430-20-0
Molecular Formula: C19H12Cl2O5S
Formula Weight: 432.28
Beilstein Reference: 354053
MDL No.: MFCD00005877
Formula:
C₁₉H₁₂Cl₂O₅S Pto. de fusión: ∼261 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005877 Núm. CAS: 4430-20-0 EINECS: 224-619-2 |