2,2-Difenilpropiononitrilo ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
A17991.06 A17991.09
A17991.06EA 29 EUR
A17991.06 A17991.09
2,2-Difenilpropiononitrilo ≥97%
2,2-Difenilpropiononitrilo
Purity: 97% CAS No.: 5558-67-8 Molecular Formula: C15H13N Formula Weight: 207.28 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5720 Boiling Point: 144-145°/2mm Beilstein Reference: 1955952 UN No.: 3276 MDL No.: MFCD00001846
Formula: (C₆H₅)₂C(CN)CH₃
Pto. Ebullición: 144…145 °C (2 mmHg)
Densidad: 1,108
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001846
Núm. CAS: 5558-67-8
EINECS: 226-925-1
UN: 3276
ADR: 6.1,III