Benzofenona 99%, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Diphenylmethanone, Diphenyl ketone
105560010 105565000 105560050
ACRO105560010EA 71.8 EUR
ACRO105560010 ACRO105565000 ACRO105560050
Benzofenona 99%, puro
Benzofenona
Formula: C₁₃H₁₀O
Pto. Ebullición: 305 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 47…49 °C
Densidad: 1,085 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 143 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003076
Núm. CAS: 119-61-9
EINECS: 204-337-6
ADR: 9,III
Índice Merck: 13,01099
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 47 to 49 °C
GC ≥98.5 %