Benzofenona 99+%, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Diphenylmethanone, Diphenyl ketone
219680500 219680010 219680050 219682500
ACRO219680500EA 28.7 EUR
ACRO219680500 ACRO219680010 ACRO219680050 ACRO219682500
Benzofenona 99+%, puro
Benzofenona
Formula: C₁₃H₁₀O
Pto. Ebullición: 305,4 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 47…49 °C
Densidad: 1,085 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 143 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003076
Núm. CAS: 119-61-9
EINECS: 204-337-6
ADR: 9,III
Índice Merck: 13,01099
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 47 to 49 °C
GC ≥99.0 %