Benzofenona para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: Diphenylmethanone, Diphenyl ketone
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01801.0005 8.01801.0250 8.01801.1000 8.01801.9050
8.01801.0005EA 32.5 EUR
8.01801.0005 8.01801.0250 8.01801.1000 8.01801.9050
Benzofenona para síntesis, Sigma-Aldrich®
Benzofenona
Formula: C₁₃H₁₀O
Pto. Ebullición: 305,4 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 47…49 °C
Densidad: 1,085 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 150 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003076
Núm. CAS: 119-61-9
EINECS: 204-337-6
UN: 3077
ADR: 9,III
Índice Merck: 13,01099
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 0.14 g/l (25 °C)
Melting Point 47 - 49 °C
Molar Mass 182.22 g/mol
Bulk Density 700 kg/m3
Boiling Point 304 - 306 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.004 hPa (20 °C)
Flash Point 150 °C
Density 1.1 g/cm3 (25 °C)
Hazard Class 9
Hazard Class Description Miscellaneous Hazardous Material