Ácido 2-benzoilbenzoico 98+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
105710010 105710250 105715000
ACRO105710010EA 252 EUR
ACRO105710010 ACRO105710250 ACRO105715000
Ácido 2-benzoilbenzoico 98+%
Ácido 2-benzoilbenzoico
Formula: C₁₄H₁₀O₃
Pto. Ebullición: 436 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 126…130 °C
Número MDL: MFCD00002472
Núm. CAS: 85-52-9
EINECS: 201-612-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 126 to 130 °C
Titration with NaOH ≥98.0 %
UV at 375 nm A: ≤0.15
Viscosity 0.4 to 0.5 (1 % at 37 °C)
Average molecular weight 250000
pH 4.5 to 7.0 (6 % in water)