Ácido 4-benzoilbenzoico 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
105720050 105720250
ACRO105720050EA 79.9 EUR
ACRO105720050 ACRO105720250
Ácido 4-benzoilbenzoico 99%
Ácido 4-benzoilbenzoico
Formula: C₁₄H₁₀O₃
Pto. Ebullición: 416 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 197…200 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002560
Núm. CAS: 611-95-0
EINECS: 210-286-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 197 to 200 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %
UV at 375 nm A: ≤0.15
Viscosity 0.22 to 0.27 (1 % at 37 °C)
Ash ≤2.0 %
Average molecular weight 60000 to 90000
pH 4.5 to 7.0 (6 % in water)