2-Aminobenzofenona 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: o-Aminobenzophenone
103160250 103161000
ACRO103160250EA 93.3 EUR
ACRO103160250 ACRO103161000
2-Aminobenzofenona 98%
2-Aminobenzophenone
Formula: C₁₃H₁₁NO
MW: 197,24 g/mol
Pto. Ebullición: 384 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 105…108 °C
Densidad: 1,32 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 240 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007713
Núm. CAS: 2835-77-0
EINECS: 220-613-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 105 to 108 °C
Titration with HClO4 ≥97.5 %
Titration by coupling ≥97.0 %