2-Aminobenzofenona 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A12580.09
A12580.18
A12580.30
A12580.09EA
43.2
EUR
A12580.09
A12580.18
A12580.30
2-Aminobenzofenona 98%
2-Aminobenzofenona
Purity: 98%
CAS No.: 2835-77-0
Molecular Formula: C13H11NO
Formula Weight: 197.24
Flash Point: 240°(464°F)
Melting Point: 105-108°
Boiling Point: 280°
Beilstein Reference: 743425
MDL No.: MFCD00007713
Formula:
C₁₃H₁₁NO Pto. Ebullición: 280 °C Pto. de fusión: 105…108 °C Densidad: 1,32 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 240 °C (464 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007713 Núm. CAS: 2835-77-0 EINECS: 220-613-9 |