4-Aminobenzofenona 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
103170100 103170250
ACRO103170100EA 56.2 EUR
ACRO103170100 ACRO103170250
4-Aminobenzofenona 98%
4-Aminobenzofenona
Formula: C₁₃H₁₁NO
Pto. Ebullición: 246 °C (17hPa)
Pto. de fusión: 120…124 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007895
Núm. CAS: 1137-41-3
EINECS: 214-506-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to yellow-green to beige to light grey to orange to brown Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 120 to 124 °C
GC ≥97.5 %