4-Aminobenzofenona 98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
(4-Aminophenyl)(phenyl)methanone, p-Aminobenzophenone
A13757.09
A13757.18
A13757.09EA
59.9
EUR
A13757.09
A13757.18
4-Aminobenzofenona 98%
4-Aminobenzophenone
Purity: 98%
CAS No.: 1137-41-3
Molecular Formula: C13H11NO
Formula Weight: 197.24
Melting Point: 121-124°
Boiling Point: 245-247°/22mm
MDL No.: MFCD00007895
Formula:
C₁₃H₁₁NO MW: 197,24 g/mol Pto. Ebullición: 245…247 °C (22 mmHg) Pto. de fusión: 121…124 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007895 Núm. CAS: 1137-41-3 EINECS: 214-506-6 |