2-Metoxibenzofenona ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
B23376.03
B23376.06
B23376.03EA
61.1
EUR
B23376.03
B23376.06
2-Metoxibenzofenona ≥98%
2-Metoxibenzofenona
Purity: 98%
CAS No.: 2553-04-0
Molecular Formula: C14H12O2
Formula Weight: 212.25
Melting Point: 36-38°
Boiling Point: 149-150°/1mm
MDL No.: MFCD00017163
Formula:
C₁₄H₁₂O₂ Pto. Ebullición: 149…150 °C (1 mmHg) Pto. de fusión: 36…38 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00017163 Núm. CAS: 2553-04-0 EINECS: 219-857-9 |