4-Metoxibenzofenona 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: p-Metoxibenzofenona
125740250 125741000
ACRO125740250EA 32.7 EUR
ACRO125740250 ACRO125741000
4-Metoxibenzofenona 97%
4-Metoxibenzofenona
Formula: C₁₄H₁₂O₂
Pto. Ebullición: 354 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 58…63 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008403
Núm. CAS: 611-94-9
EINECS: 210-285-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow to light orange Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 58 to 63 °C
GC ≥96.0 %