2-Hidroxibenzofenona 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: o-Hidroxibenzofenona
146920100 146920250 146920010
ACRO146920100EA 104 EUR
ACRO146920100 ACRO146920250 ACRO146920010
2-Hidroxibenzofenona 99%
2-Hidroxibenzofenona
Formula: C₁₃H₁₀O₂
MW: 198,22 g/mol
Pto. Ebullición: 171…173 °C (12 mmHg)
Pto. de fusión: 37…40 °C
Densidad: 1,03 g/cm³ (172 °C)
Pto. de inflamación: >112 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002216
Núm. CAS: 117-99-7
EINECS: 204-226-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 37 to 40 °C
GC ≥98.5 %