2-Hidroxibenzofenona ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L11100.06
L11100.14
L11100.06EA
48
EUR
L11100.06
L11100.14
2-Hidroxibenzofenona ≥99%
2-Hidroxibenzofenona
Purity: 99%
CAS No.: 117-99-7
Molecular Formula: C13H10O2
Formula Weight: 198.22
Melting Point: 38-40°
Boiling Point: 171-173°/12mm
MDL No.: MFCD00002216
Formula:
C₁₃H₁₀O₂ Pto. Ebullición: 171…173 °C (12 mmHg) Pto. de fusión: 38…40 °C Densidad: 1,03 g/cm³ (172 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002216 Núm. CAS: 117-99-7 EINECS: 204-226-2 |