3-Hidroxibenzofenona ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A18061.03
A18061.06
A18061.14
A18061.03EA
61.9
EUR
A18061.03
A18061.06
A18061.14
3-Hidroxibenzofenona ≥99%
3-Hidroxibenzofenona
Purity: 99%
CAS No.: 13020-57-0
Molecular Formula: C13H10O2
Formula Weight: 198.22
Melting Point: 113-115°
MDL No.: MFCD00002297
Formula:
C₁₃H₁₀O₂ Pto. Ebullición: 148 °C (4 mmHg) Pto. de fusión: 113…115 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002297 Núm. CAS: 13020-57-0 EINECS: 235-879-1 |