4-Hidroxibenzofenona 98+%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: p-Hidroxibenzofenona
121010250 121011000
ACRO121010250EA 38.7 EUR
ACRO121010250 ACRO121011000
4-Hidroxibenzofenona 98+%
4-Hidroxibenzofenona
Formula: C₁₃H₁₀O₂
MW: 198,22 g/mol
Pto. Ebullición: 367 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 132…135 °C
Densidad: 1,133 g/cm³ (172 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002355
Núm. CAS: 1137-42-4
EINECS: 214-507-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to beige to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 132 to 135 °C
GC ≥98.0 %
Sodium chloride (NaCl) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Lead (Pb) ≤0.5 ppm