4-Hidroxibenzofenona ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: p-Hidroxibenzofenona
A15096.0B A15096.18 A15096.30
A15096.0BEA 570 EUR
A15096.0B A15096.18 A15096.30
4-Hidroxibenzofenona ≥98%
4-Hidroxibenzofenona
Purity: 98% CAS No.: 1137-42-4 Molecular Formula: C13H10O2 Formula Weight: 198.22 Melting Point: 132-135° Boiling Point: 260-262°/24mm MDL No.: MFCD00002355
Formula: C₁₃H₁₀O₂
MW: 198,22 g/mol
Pto. Ebullición: 260…262 °C (24 mmHg)
Pto. de fusión: 132…135 °C
Densidad: 1,133 g/cm³ (172 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002355
Núm. CAS: 1137-42-4
EINECS: 214-507-1