4-Hidroxibenzofenona para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20661.0025 8.20661.0100
8.20661.0025EA 38.4 EUR
8.20661.0025 8.20661.0100
4-Hidroxibenzofenona para síntesis, Sigma-Aldrich®
4-Hidroxibenzofenona
Formula: C₁₃H₁₀O₂
Pto. Ebullición: 367 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 131…133 °C
Densidad: 1,133 g/cm³ (172 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002355
Núm. CAS: 1137-42-4
EINECS: 214-507-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 131 - 133 °C
Molar Mass 198.22 g/mol
Boiling Point 260 - 262 °C (32 hPa)
Synonyms p-Benzoylphenol
Hill Formula C13H10O2
Chemical Formula 4-(OH)C6H4COC6H5