2,4-Dihidroxibenzofenona ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
(2,4-Dihydroxyphenyl)(phenyl)methanone, DHBP
A13749.0E
A13749.22
A13749.36
A13749.0EEA
709
EUR
A13749.0E
A13749.22
A13749.36
2,4-Dihidroxibenzofenona ≥99%
2,4-Dihidroxibenzofenona
Purity: 99%
CAS No.: 131-56-6
Molecular Formula: C13H10O3
Formula Weight: 214.22
Flash Point: 125°(257°F)
Melting Point: 144-147°
Boiling Point: 194°/1mm
Beilstein Reference: 1311566
Merck Reference: 14,1106
MDL No.: MFCD00002277
Formula:
C₁₃H₁₀O₃ MW: 214,22 g/mol Pto. Ebullición: 194 °C (1 mmHg) Pto. de fusión: 144…147 °C Densidad: 1,320 Pto. de inflamación: 125 °C (257 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002277 Núm. CAS: 131-56-6 EINECS: 205-029-4 Índice Merck: 14,1106 |