Bencilo 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
105411000 105415000 105410025
ACRO105411000EA 39.4 EUR
ACRO105411000 ACRO105415000 ACRO105410025
Bencilo 99+%
Bencilo
Formula: (C₆H₅)C(O)C(O)(C₆H₅)
Pto. Ebullición: 346…348 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 94…97 °C
Densidad: 1,23 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003080
Núm. CAS: 134-81-6
EINECS: 205-157-0
Índice Merck: 13,01078
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 93 to 97 °C
GC ≥99.0 %
Calcium (Ca) ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤500 ppm
Potassium (K) ≤200 ppm
Sodium (Na) ≤500 ppm
Carbon compounds (as C) ≤0.01 %
Insoluble matter ≤0.02 % (in dilute HCl)
Nitrogen compounds (as N) ≤0.002 %