Bencilo ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1,2-Diphenyl-1,2-ethanedione
A12579.0E
A12579.22
A12579.36
A12579.0EEA
293
EUR
A12579.0E
A12579.22
A12579.36
Bencilo ≥98%
Bencilo
Purity: 98%
CAS No.: 134-81-6
Molecular Formula: C14H10O2
Formula Weight: 210.23
Melting Point: 94-96°
Boiling Point: 346-348°
Merck Reference: 14,1078
MDL No.: MFCD00003080
Formula:
(C₆H₅)C(O)C(O)(C₆H₅) MW: 210,23 g/mol Pto. Ebullición: 346…348 °C Pto. de fusión: 94…96 °C Densidad: 1,521 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003080 Núm. CAS: 134-81-6 EINECS: 205-157-0 Índice Merck: 14,1078 |