3,3'-Dimetoxibencilo ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Bis(3-metoxifenil)etanodiona
L11564.03
L11564.06
L11564.03EA
39
EUR
L11564.03
L11564.06
3,3'-Dimetoxibencilo ≥99%
3,3'-Dimetoxibencilo
Purity: 99+%
CAS No.: 40101-17-5
Molecular Formula: C16H14O4
Formula Weight: 270.29
Melting Point: 81-83°
Beilstein Reference: 2382124
Formula:
C₁₆H₁₄O₄ Pto. de fusión: 81…83 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00038221 Núm. CAS: 40101-17-5 EINECS: 254-793-5 |