4,4'-Dimetoxibencilo 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Bis(4-metoxifenil)etanodiona
170450050
170450250
ACRO170450050EA
51
EUR
ACRO170450050
ACRO170450250
4,4'-Dimetoxibencilo 99+%
4,4'-Dimetoxibencilo
Formula:
C₁₆H₁₄O₄ Pto. Ebullición: 215…219 °C (3 mmHg) Pto. de fusión: 131…134 °C Densidad: 1,36 g/cm³ (20 °C) |
Número MDL:
MFCD00008405 Núm. CAS: 1226-42-2 EINECS: 214-960-5 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 131 to 134 °C |
GC | ≥99.0 % |
Residue after ignition | ≤0.1 % |