Fenolftaleína ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)isobenzofuran-1(3H)-one
417181000 417185000 417180026
ACRO417181000EA 45.4 EUR
ACRO417181000 ACRO417185000 ACRO417180026
Fenolftaleína ACS
Fenolftaleína
Formula: C₂₀H₁₄O₄
Pto. de fusión: 258…263 °C
Densidad: 1,3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005913
Núm. CAS: 77-09-8
EINECS: 201-004-7
IR: 01-2119498295-24
Índice Merck: 14,07243
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8d81b539a32ba7c40a473e6afbb8e0dae525d637&vid=91bf141a7ea82baf5df563f73967884d2a4b5d79&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Visual transition interval From pH 8.0 (colorless) to pH 10 (red)
Clarity of alcohol solution Passes test