Fenolftaleína ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)isobenzofuran-1(3H)-one
38705.22
38705.36
38705.22EA
42
EUR
38705.22
38705.36
Fenolftaleína ACS
Fenolftaleína
CAS No.: 77-09-8
Molecular Formula: C20H14O4
Formula Weight: 318.33
Physical Form: Powder
Density: 1.299
Melting Point: 258-262°
Beilstein Reference: 284423
Merck Reference: 14,7243
MDL No.: MFCD00005913
Indicator
Formula:
C₂₀H₁₄O₄ MW: 318.33 g/mol Pto. de fusión: 258…262 °C Densidad: 1.299 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005913 Núm. CAS: 77-09-8 EINECS: 201-004-7 IR: 01-2119498295-24 Índice Merck: 14,7243 |