Fenolftaleína ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)isobenzofuran-1(3H)-one
A17135.0B A17135.18 A17135.30
A17135.0BEA 181 EUR
A17135.0B A17135.18 A17135.30
Fenolftaleína ≥98%
Fenolftaleína
Purity: 98% CAS No.: 77-09-8 Molecular Formula: C20H14O4 Formula Weight: 318.33 Melting Point: 258-262° Beilstein Reference: 284423 Merck Reference: 14,7243 MDL No.: MFCD00005913
Formula: C₂₀H₁₄O₄
MW: 318,33 g/mol
Pto. de fusión: 258…262 °C
Densidad: 1,299
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005913
Núm. CAS: 77-09-8
EINECS: 201-004-7
IR: 01-2119498295-24
Índice Merck: 14,7243
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8d81b539a32ba7c40a473e6afbb8e0dae525d637&vid=91bf141a7ea82baf5df563f73967884d2a4b5d79&prid=web&clid=SAPDAM